Learn More
2,6-Dimethylanisol, 98+%
Code produit. 11474267
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Mængde missing translation for 'unitSize'
11474267 100 g 100g
11464267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11474267 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20365.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136,19 g/mol
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-66-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00008380
InChI nøgle GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
PubChem CID 66088
IUPAC navn 2-methoxy-1,3-dimethylbenzen
SMIL COC1=C(C)C=CC=C1C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylanisole
Tæthed 0.962
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.503
Beilstein 1858509
Kogepunkt 181 °C til 182 °C
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.