Få mere at vide
2,6-Dimethylanisole, 98+%
Artikelnummer. 11464267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464267 25 g 25g
11474267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20365.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-66-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00008380
InChI nøgle GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
PubChem CID 66088
IUPAC navn 2-methoxy-1,3-dimethylbenzen
SMIL COC1=C(C)C=CC=C1C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylanisole
Tæthed 0.962
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.503
Beilstein 1858509
Kogepunkt 181°C to 182°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%