Få mere at vide
2,6-Dimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 17983315
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983315 1 g
17904205 10 g
17944305 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4621951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-62-7
Molekylær formel C8 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC navn 2,6-dimethylanilin
SMIL Cc1cccc(C)c1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylaniline
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 121.0891
Procent renhed >95%