Få mere at vide
2,6-Dimethylaniline, TRC
Artikelnummer. 17904205
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904205 10 g
17944305 100 g
17983315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46219510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-62-7
Molekylær formel C8 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC navn 2,6-dimethylaniline
SMIL Cc1cccc(C)c1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylaniline
Mængde 10 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 121.0891
Procent renhed >95%