Få mere at vide
2,6-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829680
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829680 1 L
15809680 5 mL
15819680 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829680 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8086711000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-62-7
Grad Research
Molekylær formel 2,6-(CH3)2C6H3NH2
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylaniline
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 0.98 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
MDL nummer MFCD00007747
Synonym 2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine, 2,6-Dimethylaniline
Kogepunkt 216°C/1013 hPa