missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30009721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009721 25 mg
30008087 1 g
30007265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46220025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21436-98-6
Molekylær formel C8 H11 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 157.64
Synonym Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,6-Xylidine, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2,6-Dimethylaniline hydrochloride, 2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
IUPAC navn 2,6-dimethylaniline;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cccc(C)c1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-dimethylaniline hydrochloride
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Formel vægt 157.0658
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.