Få mere at vide
2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 157.0658 |
| Procent renhed | >95% |