Få mere at vide
2,6-Dimethylaniline-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylaniline-d6 (o-Xylidine-d6) |
| CAS | 919785-81-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H6 H5 N |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2,6-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), 2,6-Bis(trideuteriomethyl)aniline,2,6-Dimethylaniline D6 (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,6-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.22 |
| Vis mere |