Få mere at vide
2,6-Dimethylanilin, 99%
Artikelnummer. 11474050
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474050 500 g 500g
11464050 100 g 100g
11481858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14512.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.80 DKK
    493.65 DKK / 500g
    Spare 108.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121,18 g/mol
2,6-Dimethylanilin anvendes i lægemidler, som farvestofmellemprodukter og i organisk syntese. Det bruges også til produktion af antioxidanter, landbrugs-, farmaceutiske, gummikemikalier og andre organiske målmolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dimethylanilin anvendes i lægemidler, som farvestofmellemprodukter og i organisk syntese. Det bruges også til produktion af antioxidanter, landbrugs-, farmaceutiske, gummikemikalier og andre organiske målmolekyler.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med ethanol og diethylether.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft og lys. Uforligelig med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-62-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007747
InChI nøgle UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC navn 2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylaniline
Smeltepunkt 11 °C
Tæthed 0.981
Mængde 500 g
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.56
FN nummer UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Kogepunkt 216 °C
Opløselighedsinformation Let blandet med vand. Blandet med ethanol og diethylether.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline