Få mere at vide
2,6-Dimethylaniline, 99%
Artikelnummer. 10753651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753651 500 g Glasflaske 500g
10172570 5 g Glasflaske 5g
10162620 100 g Glasflaske 100g
10700965 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10753651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115945000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-62-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007747
InChI nøgle UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC navn 2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylaniline
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9800g/mL
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5591 to 1.5611
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.98
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1107
Merck Index 15, 10282
Kogepunkt 216°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.5g/L (20 c). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,soluble in dimethyl sulfoxide,carbon tetrachlorid
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Xylidene