Få mere at vide
2,6-dimethyl-trans-2,6-oktdien, TRC
Artikelnummer. 30133719
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133719 500 mg
30132734 250 mg
30004434 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460240500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2609-23-6
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
Synonym (6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene, (E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene, Deoxygeraniol, trans-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene
SMIL C/C(CC/C=C(C)/C)=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-trans-2,6-octadiene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,6,8H2,1-4H3/b10-5+
Formel vægt 138.1409
Procent renhed >95%