Få mere at vide
2,6-Dimethyl-gamma-pyron, 99%
Artikelnummer. 10725951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725951 25 g Glasflaske 25g
10102290 100 g Glasflaske 100g
10686544 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116740250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-04-2027
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004-36-0
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00006579
InChI nøgle VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
IUPAC navn 2,6-dimethylpyran-4-on
SMIL CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 133 °C til 137 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 248 °C til 250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 17, 291
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /