Få mere at vide
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone, 99%
Artikelnummer. 11473754
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473754 1 g 1g
11483754 5 g 5g
11493754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11342.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 527-61-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2,6-Dimethyl-p-benzoquinon anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dimethyl-p-benzoquinon anvendes som organiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-61-7
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00001605
InChI nøgle SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
PubChem CID 68241
IUPAC navn 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Mængde 1 g
Beilstein 2041345
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%