missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene |
| CAS | 285138-83-2 |
| Molekylær formel | C8 D6 H3 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1,3-di(methyl-d3)-2-nitro- (9 CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene-D6 (dimethyl-D6), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene-d6, 2,6-Di(methyl-d3)nitrobenzene, 2-Nitro-1,3-di(methyl-d3)benzene, 2-Nitro-1,3-xylene-d6, 2-Nitro-m-xylene-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1[N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-nitro-1,3-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.2 |
| Formel vægt | 157.101 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?