Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-tert-butylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 220.1463 |