Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-tert-butylphenylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30370212
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370212 10 mg
30383290 100 mg
30381309 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47902010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 854646-92-7
Molekylær formel C14 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Synonym [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Xylometazoline Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC navn 2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetic acid
SMIL Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16)
Formel vægt 220.1463