Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-pyrone, 99%
Artikelnummer. 11405163
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405163 50 g 50g
11495153 10 g 10g
11415163 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12799.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2,6-Dimethyl-4-pyron anvendes som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dimethyl-4-pyron anvendes som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004-36-0
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00006579
InChI nøgle VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
IUPAC navn 2,6-dimethylpyran-4-on
SMIL CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-pyrone
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Kogepunkt 248°C to 250°C
Mængde 50 g
Beilstein 107418
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%