Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30370187
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370187 50 mg
30384714 100 mg
30386526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30370187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46015550MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2423-71-4
Molekylær formel C8 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 167.162
Synonym Phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro-, 2,6-Xylenol, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-dimethylphenol, 4-Nitro-2,6-xylenol, NSC 2990
IUPAC navn 2,6-dimethyl-4-nitro-phenol
SMIL Cc1cc(cc(C)c1O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Formel vægt 167.0582