Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11432847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432847 5 g 5g
11442847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Det blev brugt som intern standard til bestemmelse af 4-nitrophenol og 3-methyl-4-nitrophenol i human urin ved væskekromatografi kombineret med tandem massespektrometri. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol blev brugt til at studere dispositionskravet til binding af p-nitrophenol og natrium p-nitrophenolat-lignende substrater med cyclohexaamylaose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det blev brugt som intern standard til bestemmelse af 4-nitrophenol og 3-methyl-4-nitrophenol i human urin ved væskekromatografi kombineret med tandem massespektrometri. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol blev brugt til at studere dispositionskravet til binding af p-nitrophenol og natrium p-nitrophenolat-lignende substrater med cyclohexaamylaose.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2423-71-4
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00007339
InChI nøgle FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
IUPAC navn 2,6-dimethyl-4-nitrophenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Smeltepunkt ∼168°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1873275
Synonym 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 167.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-2,6-xylenol