missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl Acridine-9-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30388445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388445 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446755250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl Acridine-9-carboxylate
CAS 1156506-80-7
Molekylær formel C24H19NO4
Mængde 250 mg
Synonym 9-Acridinecarboxylic Acid 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-dimethylphenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H19NO4/c1-14-12-16(23(26)28-3)13-15(2)22(14)29-24(27)21-17-8-4-6-10-19(17)25-20-11-7-5-9-18(20)21/h4-13H,1-3H3
SMIL COC(=O)c1cc(C)c(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)c(C)c1
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Formel vægt 385.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.