Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine |
| CAS | 13603-44-6 |
| Molekylær formel | C7H9NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylpyridine, 4-Hydroxy-2,6-lutidine, NSC 111932 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMIL | Cc1cc(O)cc(C)n1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylpyridin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vægt | 123.0684 |