Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-heptanon, teknisk rest, hovedsageligt 4,6-dimethyl-2-heptanon
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dimethyl-4-heptanone |
| Navn note | Tech., 80% |
| CAS min % | 75.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -46 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8090g/mL |
| Kogepunkt | 169 °C |
| Flammepunkt | 49 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.