Få mere at vide
2,6-dimethyl-4-heptanon, teknisk, resten hovedsageligt 4,6-dimethyl-2-heptanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
Artikelnummer. 10645582
Brand: Thermo Scientific Acros 149440010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-83-8, 19549-80-5
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00008940
InChI nøgle PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC navn 2,6-dimethylheptan-4-on
SMIL CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Navn note tech., 80%
CAS min % 75.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8090g/mL
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 49°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4120 to 1.415
Mængde 1 L
Beilstein 01, 710
Specifik vægtfylde 0.809
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 1.05 mPa.s (20°C)
Formel vægt 142.24
Procent renhed ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.