Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-heptanon, >90% (summen af 2,6-Dimethyl-4-heptanon & 4,6-Dimethyl-2-heptanon)
Description
2,6-dimethyl-4-heptanon anvendes som coating-opløsningsmiddel. Det er en aktiv bestanddel af mynteolie. Det fungerer som et dispergeringsmiddel for harpikser af typen organosol. Det er involveret i den antispirende behandling af løg og knolde. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til nitrocellulose. Ud over dette fungerer det som et mellemprodukt i fremstillingen af inhibitorer, aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dimethyl-4-heptanon anvendes som belægningsopløsningsmiddel. Det er en aktiv bestanddel af mynteolie. Det fungerer som et dispergeringsmiddel for harpikser af typen organosol. Det er involveret i den antispirende behandling af løg og knolde. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til nitrocellulose. Ud over dette fungerer det som et mellemprodukt i fremstillingen af inhibitorer, aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med ethanol, ether, carbontetrachlorid, chloroform, benzen og de fleste organiske væsker
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke reduktionsmidler.
Specifications
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethyl-4-heptanone |
| Navn note | (summen af 2,6-Dimethyl-4-heptanon og 4,6-Dimethyl-2-heptanon) |
| Smeltepunkt | -42 °C |
| Tæthed | 0.809 |
| Kogepunkt | 163 °C til 173 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (117 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.414 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN1224 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone