Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-heptanon, >90% (summen af 2,6-Dimethyl-4-heptanon & 4,6-Dimethyl-2-heptanon)
Artikelnummer. 11322857
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322857 100 mL 100ml
11332857 500 mL 500ml
11342857 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16015.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142,242 g/mol
2,6-dimethyl-4-heptanon anvendes som coating-opløsningsmiddel. Det er en aktiv bestanddel af mynteolie. Det fungerer som et dispergeringsmiddel for harpikser af typen organosol. Det er involveret i den antispirende behandling af løg og knolde. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til nitrocellulose. Ud over dette fungerer det som et mellemprodukt i fremstillingen af inhibitorer, aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dimethyl-4-heptanon anvendes som belægningsopløsningsmiddel. Det er en aktiv bestanddel af mynteolie. Det fungerer som et dispergeringsmiddel for harpikser af typen organosol. Det er involveret i den antispirende behandling af løg og knolde. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til nitrocellulose. Ud over dette fungerer det som et mellemprodukt i fremstillingen af inhibitorer, aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med ethanol, ether, carbontetrachlorid, chloroform, benzen og de fleste organiske væsker
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-83-8
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00008940
InChI nøgle PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC navn 2,6-dimethylheptan-4-on
SMIL CC(C)CC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-heptanone
Navn note (summen af 2,6-Dimethyl-4-heptanon og 4,6-Dimethyl-2-heptanon)
Smeltepunkt -42 °C
Kogepunkt 163 °C til 173 °C
Flammepunkt 47 °C (117 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 100 mL
FN nummer UN1224
Beilstein 1743163
Formel vægt 142.24
Procent renhed >90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone