Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742833 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10742833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269410-25-5
Molekylær formel C14H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 248.13
MDL nummer MFCD02093724
InChI nøgle TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4-5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734649
IUPAC navn 2,6-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104.0°C to 109.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 248.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.