Få mere at vide
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione, 99%
Artikelnummer. 10140572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10140572 5 g Glasflaske 5g
10562062 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18362-64-6 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18362-64-6
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00015040
InChI nøgle CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
PubChem CID 87597
IUPAC navn 2,6-dimethylheptan-3,5-dion
SMIL CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethyl-3, 5-heptanedione
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4586g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCH2COCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 156.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.