Få mere at vide
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione, 97+%
Artikelnummer. 11395017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395017 5 g 5g
11385017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042005.06
Request Bulk or Custom Format
Metal chelateringsmiddel; fremstilling af metaldiketonater til MOCVD
2,6-dimethyl-3,5-heptandion er et metalchelateringsmiddel, og det bruges til fremstilling af metaldiketonater til metalorganisk kemisk dampaflejring (MOCVD).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18362-64-6
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00015040
InChI nøgle CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
PubChem CID 87597
IUPAC navn 2,6-dimethylheptan-3,5-dion
SMIL CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Tæthed 0.91 g/mL
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Opløselighedsinformation Slightly Soluble in water. (3.9g/L) (25°C)
Formel vægt 156.22
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske