Få mere at vide
2,6-Dimethyl-1,4-dioxan (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane |
| CAS | 10138-17-7 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1COCC(C)O1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethyl-1,4-dioxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.158 |
| Formel vægt | 116.084 |