Få mere at vide
2,6-Dimethyl-1,4-dioxan (>85%), TRC
Artikelnummer. 30385325
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30385325 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30385325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479885100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 100 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC1COCC(C)O1
IUPAC navn 2,6-dimethyl-1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 116.158
Formel vægt 116.084