Få mere at vide
2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazole |
| CAS | 2941-71-1 |
| Molekylær formel | C9 H9 N S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NS/c1-6-3-4-8-9(5-6)11-7(2)10-8/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2nc(C)sc2c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethyl-1,3-benzothiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.239 |
| Formel vægt | 163.046 |