Få mere at vide
2,6-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30385387
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30385387 50 g
1 options
Artikelnummer. 30385387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46150050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxyphenol
CAS 91-10-1
Molekylær formel C8H10O3
Mængde 50 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-Dimethoxyphenic acid, 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, Pyrogallol 1,3-Dimethyl Ether, Syringol
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
SMIL COc1cccc(OC)c1O
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Formel vægt 154.063