Få mere at vide
2,6-Dimethoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 11411307
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411307 25 g 25g
11421307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24253.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Det bruges i røgsmag, whisky, rom, te, krydderi, krydret, skaldyr, kød, lakrids, kaffe og nøddesmag. Det er rapporteret at være det vigtigste smagskemikalie i røgsmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i røgsmag, whisky, rom, te, krydderi, krydret, skaldyr, kød, lakrids, kaffe og nøddesmag. Det er rapporteret at være det vigtigste smagskemikalie i røgsmag.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-10-1
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00064434
InChI nøgle KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
PubChem CID 7041
ChEBI CHEBI:955
IUPAC navn 2,6-dimethoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC(OC)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxyphenol
Smeltepunkt 50°C to 57°C
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1526871
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 154.16
Procent renhed 99%