Få mere at vide
2,6-Dimethoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 10570401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570401 25 g Glasflaske 25g
10448640 100 g Glasflaske 100g
10033613 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115590250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-10-1
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00064434
InChI nøgle KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
PubChem CID 7041
ChEBI CHEBI:955
IUPAC navn 2,6-dimethoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC(OC)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxyphenol
Navn note 99+%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50 °C til 56 °C
Farve Brun til grå eller hvid
Kogepunkt 261 °C
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3OH
Mængde 25 g
Beilstein 06,1081
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2% (13 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethylether, ethanol
Formel vægt 154.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.