Få mere at vide
2,6-Dimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30382429
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30382429 25 g
1 options
Artikelnummer. 30382429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46964025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1466-76-8
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 25 g
Synonym NSC 28591
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(OC)c1C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579