Få mere at vide
2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid, 97+%
Artikelnummer. 11455727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455727 5 g 5g
11445727 1 g 1g
11465727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24305.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23112-96-1 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23112-96-1
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.982
MDL nummer MFCD01318987
InChI nøgle BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,6-dimethoxyphenylboronicacid, 2,6-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl-boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl, pubchem1825, acmc-1clhv, ksc201q0f, 2,6-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734343
IUPAC navn (2,6-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CC=C1OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Mængde 5 g
Beilstein 3032352
Formel vægt 181.98
Procent renhed ≥97%