Få mere at vide
2',6'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 2040-04-2 |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cccc(OC)c1C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.201 |
| Formel vægt | 180.079 |