Få mere at vide
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 11432767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432767 1 g 1g
11442767 5 g 5g
11452767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14936.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-55-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00016368
InChI nøgle OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC navn 2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Smeltepunkt 252°C to 257°C
Mængde 1 g
Beilstein 2048182
Merck Index 14,3225
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%