Få mere at vide
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone, 97%
Artikelnummer. 10284651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10284651 5 g Glasflaske 5g
10143481 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10284651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-55-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00016368
InChI nøgle OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC navn 2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 253.0°C to 257.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3246
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver