Få mere at vide
2,6-Diisopropylphenol, 97%, Thermo Scientific™
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L06841.36
Mængde 500g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11317016
  • 2619.44 DKK / 500g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,6-Diisopropylphenol plays the role of an antioxidant by reacting with free radicals to form a phenoxyl radical, a property associated with all phenol-based free radical scavengers. It is an effective intravenous hypnotic agent, widely used for the induction and maintenance of anesthesia and for sedation in the intensive care unit. It is useful for the induction and maintenance of general anaesthesia.
Solubility
Very slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
2078-54-8
178.275
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
4943
2,6-di(propan-2-yl)phenol
C12H18O
MFCD00008885
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CHEBI:44915
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
Tekniske data
2,6-Diisopropylphenol
0.962g/mL
C12H18O
MFCD00008885
1866484
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
178.275
CHEBI:44915
97%
2078-54-8
254°C to 256°C
1.5140
500g
14,7834
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
2,6-di(propan-2-yl)phenol
4943
178.28
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • 2,6-Diisopropylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diisopropylphenol