Få mere at vide
2,6-Diisopropylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diisopropylnaphthalene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20/c1-11(2)13-5-7-16-10-14(12(3)4)6-8-15(16)9-13/h5-12H,1-4H3 |
| Formel vægt | 212.1565 |