Få mere at vide
2,6-Diisopropylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2,6-Diisopropylbenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid |
| CAS | 92035-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid, Propofol Imp. M (Pharmeuropa), Dimetindene Maleate Imp. B (EP), Dimetindene Imp. B (EP), Propofol Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13(14)15/h5-9H,1-4H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,6-di(propan-2-yl)benzoic acid |
| Vis mere |