Få mere at vide
2,6-Diisopropylbenzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049991
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049991 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049991 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Diisopropylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diisopropylbenzoic Acid
CAS 92035-95-5
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Diisopropylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,6-Diisopropylbenzoic Acid, Propofol Imp. M (Pharmeuropa), Dimetindene Maleate Imp. B (EP), Dimetindene Imp. B (EP), Propofol Impurity M
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13(14)15/h5-9H,1-4H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1C(=O)O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 50 mg
Formel vægt 206.1307 g/mol