Få mere at vide
2,6-Diisopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30381825
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30381825 100 g
1 options
Artikelnummer. 30381825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD459940100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diisopropylaniline
CAS 24544-04-5
Molekylær formel C12H19N
Mængde 100 g
Synonym 2,6-Diisopropyl- aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Diisopropylphenylamine, N-(2,6-Diisopropylphenyl)amine
InChI formel InChI=1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
Molekylvægt (g/mol) 177.29
Formel vægt 177.1517