missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Diisopropyl-1,4-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vægt | 192.115 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?