Få mere at vide
2,6-Diiodophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diiodophenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| Formel vægt | 345.8352 |