missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Diiodophenol, TRC

Artikelnummer. 30376973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376973 10 mg
30381204 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45892010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28177-54-0
Molekylær formel C6 H4 I2 O
Molekylvægt (g/mol) 345.9
Synonym Phenol, 2,6-diiodo-, 2,6-Diiodophenol
IUPAC navn 2,6-diiodophenol
SMIL Oc1c(I)cccc1I

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Diiodophenol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Formel vægt 345.8352
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.