Få mere at vide
2,6-Diiodo-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diiodo-4-nitrophenol |
| CAS | 305-85-1 |
| Molekylær formel | C6H3I2NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMIL | O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.9 |
| Formel vægt | 390.8202 |