missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Diiodo-4-nitrophenol, TRC

Artikelnummer. 30372226
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372226 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4550981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Molekylær formel C6H3I2NO3
Mængde 1 g
Synonym 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
InChI formel InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMIL O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Formel vægt 390.8202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.