Få mere at vide
2,6-Diiodo-4-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30372240
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30372240 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30372240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455098100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Molekylær formel C6H3I2NO3
Mængde 100 mg
Synonym 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
InChI formel InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMIL O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Formel vægt 390.8202