Få mere at vide
2,6-Dihydroxynaphthalen, 98%
Beskrivelse
2,6-dihydroxynaphthalen anvendes til fremstilling af 1,5-dichlor-2,6-diethynylnaphthalener. Det bruges til at fremkalde kramper hos mus. Det udviser antiproliferativ aktivitet over for visse celler. Det anvendes også til fremstilling af den første generation af rotaxan-dendrimer. Desuden bruges det til fremstilling af adskillige farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptika. Ud over dette omdannes det til aminer, estere, ethere og carboxylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dihydroxynaphthalen anvendes til fremstilling af 1,5-dichlor-2,6-diethynylnaphthalener. Det bruges til at fremkalde kramper hos mus. Det udviser antiproliferativ aktivitet over for visse celler. Det anvendes også til fremstilling af den første generation af rotaxan-dendrimer. Desuden bruges det til fremstilling af adskillige farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptika. Ud over dette omdannes det til aminer, estere, ethere og carboxylderivater.
Opløselighed
Opløselig i methanol og varmt vand. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dihydroxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 223 °C til 225 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1238082 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i methanol og varmt vand. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 98% |